missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31006007
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31006007 25 g
31006006 100 g
30998979 250 mg
30996896 10 g
31004914 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31006007 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1200925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol
CAS 529-33-9
Summenformel C10H12O
MDL-Nummer MFCD00001739
Menge 25 g
SMILES OC1CCCC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 148.20
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.