Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457167 5000 g 5000 Gramm
11447167 250 g -
11437167 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14962.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet, Lösungsmittel. Es wird als Lösungsmittel verwendet. Außerdem wird es bei der Laborsynthese von trockenem HBr-Gas verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luft- und lichtempfindlich. Wärmeempfindlich. Kann bei Lagerung dunkler werden. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-64-2
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00001733
InChI-Schlüssel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 0.966
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 77°C (171°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1446407
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9221
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 97%