Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423255 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10423255 10 L Metallfass 10 Liter
10071550 1 L Glasflasche 1 Liter
10255430 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 10423255
Marke: Thermo Scientific Acros 146730100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-64-2
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00001733
InChI-Schlüssel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.9730g/mL
Siedepunkt 207.0°C
Flammpunkt 77°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel C10H12
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420
Menge 10 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Merck Index 15, 9368
Relative Dichte 0.973
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 2.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.2
Reinheit (%) 98+%
Güte Rein