Learn More
1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 528-21-2 |
| Summenformel | C8H8O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00002193 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Reinheit (%) | 95% |