Learn More
1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)Ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191072
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10191072 1 g 1 Gramm
10692875 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191072 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05976DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 90843-31-5
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00068033
InChI-Schlüssel MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC-Name 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%