Learn More
1,2,3-Trimethoxybenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441968 500 g 500 Gramm
11421968 25 g 25 Gramm
11431968 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14572.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,3-Trimethoxybenzene was used to study the effect of solvent on photo induced electron-transfer reactions, on condensation with 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine yields 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3-Trimethoxybenzol wurde zur Untersuchung der Wirkung von Lösungsmittel auf photo-induzierte Elektronentransferreaktionen verwendet und auf Kondensation mit 2,4-Diamino-5(hydroxymethyl)pyrimidin. Ergibt 2,4-Diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 634-36-6
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.192
MDL-Nummer MFCD00008358
InChI-Schlüssel CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC-Name 1,2,3-Trimethoxybenzol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trimethoxybenzene
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.112
Siedepunkt 241°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Menge 500 g
Beilstein 1910422
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) ≥98%