Learn More
1,2,4,5-Tetranbrombenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-195465 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327511 25 g Glasflasche 25 Gramm
13448528 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10327511
Marke: Thermo Scientific Acros 352400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-28-2
Summenformel C6H2Br4
Molekulargewicht (g/mol) 393.70
MDL-Nummer MFCD00000063
InChI-Schlüssel QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12486
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrabromobenzene
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 177.0°C to 182.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H2Br4
Menge 25 g
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 393.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallins Pulver, Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.