Learn More
1-(2,4,6-Triisopropylbenzensulfonyl)imidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425796 5 g 5 Gramm
15415796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50257-40-4
Summenformel C18H26N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 334.478
MDL-Nummer MFCD00005283
InChI-Schlüssel AGGRGODMKWLSDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-triisopropylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl imidazole, 1-2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl imidazole, tpsi, 1-2',4',6'-triisopropylbenzenesulphonyl imidazole, 1-2,4,6-tri propan-2-yl phenyl sulfonylimidazole, tpsi 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl sulfonyl, 1-2,4,6-trisopropylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 521274
IUPAC-Name 1-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]sulfonylimidazol
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N2C=CN=C2)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)imidazole
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 334.48
Reinheit (%) 98%