Learn More
1,2,4-Benzentriol, TRC
Artikelnummer. 30006442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006442 1 g 1 Gramm
30005567 5 g 5 Gramm
30007023 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1898001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-73-3
Summenformel C6 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Synonym 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
IUPAC-Name benzol-1,2,4-triol
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetriol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Formelmasse 126.0317