Learn More
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447806
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31447806 5 g
31445955 100 g
31442834 25 g
31434616 10 g
31438148 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31447806 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116215g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
CAS 85068-30-0
Summenformel C9H8F2O
MDL-Nummer MFCD00015507
Menge 5 g
SMILES CCC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.