Learn More
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31026473
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31026473 25 g
31016738 5 g
31017720 100 g
31025346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31026473 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1124825g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10139-84-1
Summenformel C9H10O3
MDL-Nummer MFCD00010817
Menge 25 g
SMILES CC(C1=CC=C(O)C(C)=C1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Reinheit (%) 95%