Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458723 10 g 10 Gramm
11468723 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10483.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 135-77-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Trimethoxybenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von nicht kompatiblen Stoffen wie Oxidationsmitteln, Säuren und Basen lagern. Nur in einer chemischen Abzugshaube verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-77-3
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.192
MDL-Nummer MFCD00008360
InChI-Schlüssel AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
PubChem CID 67284
IUPAC-Name 1,2,4-Trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trimethoxybenzene
Dichte 1.128
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 10 g
Beilstein 2047579
Merck Index 14,1073
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%