Learn More
1,2,4-Trimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2,4-Trimethoxybenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von nicht kompatiblen Stoffen wie Oxidationsmitteln, Säuren und Basen lagern. Nur in einer chemischen Abzugshaube verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| Dichte | 1.128 |
| Siedepunkt | 247°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.533 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 2047579 |
| Merck Index | 14,1073 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 168.19 |
| Mehr anzeigen |