Learn More
1-(2,6-Difluorphenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364766 1 g 1 Gramm
11354766 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32771.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87327-65-9 | Molecular Formula: C8H8F2O | Molecular Weight: 158.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87327-65-9
Summenformel C8H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD00274321
InChI-Schlüssel SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2,6-difluorophenyl ethanol, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,6-difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-difluoro-a-methyl, 2,6-difluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 5012075
IUPAC-Name 1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-ol
SMILES CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Brechungsindex 1.486
Menge 1 g
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke