Learn More
1-(2-Aminophenyl)-pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-(2-Aminophenyl)pyrrole is used in the synthesis of 4-substituted pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. It participates in Pt(IV)-catalyzed hydroamination triggered cyclization reaction to yield fused pyrrolo [1,2-a] quinoxalines. It is also used as primary and secondary intermediates. They act as antileishmanial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminophenyl)pyrrol wird bei der Synthese von 4-substituierten Pyrrolo[1,2-a]Chinoxalinderivaten verwendet. Es beteiligt sich an der von Pt(IV)-katalysierten Hydroaminierung ausgelösten Zyklisierungsreaktion, um fusionierte Pyrrolo[1,2-a]Chinoxaline zu erzeugen. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet. Sie wirken als Mittel gegen Leishmaniose.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Säuren, Säurechloride, Säureanhydride, Chlorverbindungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1-(2-Aminophenyl)pyrrol wird bei der Synthese von 4-substituierten Pyrrolo[1,2-a]Chinoxalinderivaten verwendet. Es beteiligt sich an der von Pt(IV)-katalysierten Hydroaminierung ausgelösten Zyklisierungsreaktion, um fusionierte Pyrrolo[1,2-a]Chinoxaline zu erzeugen. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet. Sie wirken als Mittel gegen Leishmaniose.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Säuren, Säurechloride, Säureanhydride, Chlorverbindungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Aminophenyl)pyrrole |
Schmelzpunkt | 93°C to 94°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1307631 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 158.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |