Learn More
1,2-Benzanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10628124 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10569800 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10628124 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105252500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-55-3 | C18H12 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-55-3
Summenformel C18H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00003599
InChI-Schlüssel DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene
PubChem CID 5954
ChEBI CHEBI:51348
IUPAC-Name benzo(a)anthracen
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Benzanthracene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Farbe Beige bis Grün-Gelb
Siedepunkt 437.6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 05,718
Merck Index 15,1064
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: difficulty soluble in boiling alcohol,soluble in most other common organic solvents
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Benzanthracene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.