missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Benzoldisulfonylchlorid, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033283
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6461-76-3
C6H4Cl2O4S2
275.114
MFCD00059836
YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
246432
Benzol-1,2-Disulfonylchlorid
C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6461-76-3
C6H4Cl2O4S2
275.114
MFCD00059836
YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
246432
Benzol-1,2-Disulfonylchlorid
C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Schmelzpunkt 140°C to 146°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 275.13

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'