Learn More
1,2-Bis(methansulfonamido)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458677 2.5 g 2.50 Gramm
11468677 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19830.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7596-80-7 | C8H12N2O4S2 | 264.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7596-80-7
Summenformel C8H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 264.31
MDL-Nummer MFCD00276605
InChI-Schlüssel BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
PubChem CID 227307
IUPAC-Name N-(2-methanesulfonamidophenyl)methanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Schmelzpunkt 211°C to 214°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 2.5 g
Formelmasse 264.32
Reinheit (%) 97%