Learn More
1,2-Bis(Phenylsulfonyl)ethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306786 5 g 5 Gramm
11316786 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04083.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 599-94-0 | C14H14O4S2 | 310.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-94-0
Summenformel C14H14O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 310.38
MDL-Nummer MFCD00041256
InChI-Schlüssel ULELOBVZIKJPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis phenylsulfonyl ethane, 1,2-bis phenylsulphonyl ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis sulphonyl bisbenzene, 2-benzenesulfonyl ethylsulfonylbenzene, ethylenebisphenyl sulfone, 2-phenylsulfonyl ethyl sulfonyl benzene, 2-benzenesulfonyl ethanesulfonyl benzene, 1,1'-ethane-1,2-diyldisulfonyl dibenzene, ethylene diphenylsulfone, acmc-1apw3
PubChem CID 69036
IUPAC-Name 2-(benzolsulfonyl)ethylsulfonylbenzol
SMILES O=S(=O)(CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethane
Schmelzpunkt 179°C to 180°C
Menge 5 g
Beilstein 1888062
Formelmasse 310.39
Reinheit (%) ≥98%