Learn More
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10045982 5 g Glasflasche 5 Gramm
10651885 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385260050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13831-59-9
Summenformel C8H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.06
MDL-Nummer MFCD07783648
InChI-Schlüssel QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 269626
IUPAC-Name 1-(2-bromethoxy)-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Braun oder Grün-Gelb
Siedepunkt 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H4OCH2CH2Br
Brechungsindex 1.5830 to 1.585
Menge 5 g
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke