Learn More
1-[2-Chlor-4-(4-Chlorophenyl)butyl]-1H-Imidazol (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30354407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30354407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC378065250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Summenformel C13H14Cl2N2
Menge 250 mg
Synonym Butoconazole Impurity 3
InChI-Formel InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
SMILES ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
IUPAC-Name 1-[2-Chlor-4-(4-Chlorophenyl)Butyl]Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 269.17
Formelmasse 268.0534