Learn More
1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404607
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15404607 1 g 1 Gramm
15414607 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15404607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31958.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112108-68-6
Summenformel C8H8ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 174.60
MDL-Nummer MFCD04973765
InChI-Schlüssel UVTJHIWKGYOZFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,2-chloro-4-fluoro-a-methyl, acmc-1cg87, alphas-2-chloro-4-fluoro-alpha-methylbenzenemethanol
PubChem CID 14501805
IUPAC-Name 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-ol
SMILES CC(O)C1=C(Cl)C=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Brechungsindex 1.521
Menge 1 g
Formelmasse 174.6
Reinheit (%) 95%