Learn More
1-(2-Chlorethyl)-4-methoxybenzol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757772 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10254830 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757772 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18217-00-0 | Molecular Formula: C9H11ClO | Molecular Weight: 170.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18217-00-0
Summenformel C9H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
MDL-Nummer MFCD00044718
InChI-Schlüssel PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
PubChem CID 87513
IUPAC-Name 1-(2-chloroethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Flammpunkt 122°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4(CH2)2Cl
Brechungsindex 1.5360 to 1.538
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.