Learn More
1,2-Dibenzoylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391337 250 mg 250 Milligramm
11381337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01592.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159-86-0
Summenformel C20H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
MDL-Nummer MFCD00003078
InChI-Schlüssel OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 70875
IUPAC-Name (2-benzoylphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibenzoylbenzene
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 250 mg
Beilstein 789077
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 97%