Learn More
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene |
| CAS | 24932-48-7 |
| Summenformel | C8H8Br2 |
| MDL-Nummer | MFCD00082743 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.96 |
| Reinheit (%) | 98% |