Learn More
1,2-Dibrom-5-Chlor-3-Fluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454107 25 g 25 Gramm
11444107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19536.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208186-78-1
Summenformel C6H2Br2ClF
Molekulargewicht (g/mol) 288.34
MDL-Nummer MFCD00143441
InChI-Schlüssel XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 2724907
IUPAC-Name 1,2-dibrom-5-Chlor-3-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Menge 25 g
Formelmasse 288.35
Reinheit (%) 98%