Learn More
1,2-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Dibrombenzol wird als Vorläufer bei der Herstellung von 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]Benzopyran-4-on verwendet, das Kupfer als Reagenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Isoindolinazolinonen durch die Carbonylierungsreaktion mit 2-Aminobenzylamin mit Palladium als Katalysator beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Chloroform, Essigsäure, Benzol, Petrolether und Tetrachlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromobenzene |
| Schmelzpunkt | 4°C to 6°C |
| Dichte | 1.985 |
| Siedepunkt | 224°C to 226°C |
| Flammpunkt | 91°C (195°F) |
| Geruch | Strong |
| Brechungsindex | 1.611 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 970241 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2-Dibromobenzene
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromobenzene