Learn More
1,2-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467826 250 g 250 Gramm
11444240 25 g 25 Gramm
11457826 50 g 50 Gramm
11454240 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11467826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14765.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibrombenzol wird als Vorläufer bei der Herstellung von 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]Benzopyran-4-on verwendet, das Kupfer als Reagenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Isoindolinazolinonen durch die Carbonylierungsreaktion mit 2-Aminobenzylamin mit Palladium als Katalysator beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Chloroform, Essigsäure, Benzol, Petrolether und Tetrachlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-53-9
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.906
MDL-Nummer MFCD00000057
InChI-Schlüssel WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC-Name 1,2-Dibrombenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromobenzene
Schmelzpunkt 4°C to 6°C
Dichte 1.985
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Strong
Brechungsindex 1.611
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 970241
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 98%