Learn More
1,2-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15780859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15780859 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10489232 25 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15780859 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 348931000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-53-9
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000057
InChI-Schlüssel WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC-Name 1,2-Dibrombenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dibromobenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4.0°C to 6.0°C
Farbe Farblos nach Gelb oder Pink
Dichte 1.9560g/mL
Siedepunkt 224.0°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4Br2
Brechungsindex 1.6100 to 1.6120
Menge 100 mL
Beilstein 05, 210
Relative Dichte 1.956
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,acetone,ether,benzene,ca,rbon tetrachloride,n-heptane
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit