Learn More
1,2-Dichlor-3-iodbenzol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424763 250 g 250 Gramm
11404763 10 g -
11414763 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11647.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2401-21-0
Summenformel C6H3Cl2I
Molekulargewicht (g/mol) 272.894
MDL-Nummer MFCD00001034
InChI-Schlüssel VGJKBWPZBVBXGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloroiodobenzene, 2,3-dichloro-1-iodobenzene, 2,3-dichloro iodobenzene, dichloroiodobenzene, benzene, dichloroiodo, benzene, 1,2-dichloro-3-iodo, 1,2-dichloro-3-iodo-benzene, pubchem3690, 2,3-dichloro-iodobenzene, acmc-209g7t
PubChem CID 75459
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3-iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 121°C to 123°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
Beilstein 2247168
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 272.9
Reinheit (%) ≥98%