Learn More
1,2-Dichlor-4-iodbenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10779383 10 g 10 Gramm
10204624 25 g 25 Gramm
10456774 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779383 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06155EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20555-91-3
Summenformel C6H3Cl2I
Molekulargewicht (g/mol) 272.894
InChI-Schlüssel NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel IC6H3Cl2
Menge 10 g
Formelmasse 272.9
Reinheit (%) 97%