Learn More
1,2-Dichlorethan, HPLC-Gütegrad, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049795
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-Dichlorethan
ClCCCl
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-Dichlorethan
ClCCCl
1,2-Dichloroethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.256 g/mL
Siedepunkt 83°C
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C (59°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4448
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible with water.
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≤99%
Güte HPLC