Learn More
1,2-Difluor-4-iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423754 25 g 25 Gramm
11413754 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423754 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11339.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-58-4
Summenformel C6H3F2I
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
MDL-Nummer MFCD00044630
InChI-Schlüssel KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-iodbenzol
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Dichte 1.99
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.559
Menge 25 g
Beilstein 2081099
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 99%