Learn More
1,2-Difluoro-4-iodobenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10460754 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10460754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01245FA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene
CAS 64248-58-4
Dichte 1.9900g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H3F2I
Strukturformel IC6H3F2
MDL-Nummer MFCD00044630
Menge 100 g
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
InChI-Schlüssel KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 97%