Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-Dinitrobenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352577 1 g 1 Gramm
11362577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11352577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11706.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3395-03-7
MDL-Nummer MFCD00082695
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Summenformel C8H8N2O6
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2055812
Synonym 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
InChI-Schlüssel WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Formelmasse 228.16
Reinheit (%) 96%