Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495476 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16495476 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112530
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine
CAS 1069-79-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H82NO8P
Menge 100 mg
Synonym DSPE
Löslichkeitsinformationen H2O : 1 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 5 with HCl) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@@H](COP(OCCN)(O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 748.07
Formelmasse 748.07
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism