Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10586134 25 g 25 Gramm
10279984 5 g 5 Gramm
10416383 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586134 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01921EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 574-19-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
InChI-Schlüssel VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC-Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%