Learn More
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10719605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10719605 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10163134 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10399602 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719605 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48613EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 91271-82-8
Summenformel C12H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.289
InChI-Schlüssel NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
IUPAC-Name [2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 95%