Learn More
1,2-Naphthoquinon-4-Sulfonsäure-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080802
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478753 25 g 25 Gramm
11488753 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11478753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10507.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Colorimetric determination of amino acids and amines1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt is used for the colorimetric determination of amino acids, amines and procaine hydrochloride in pharmaceutical preparations. It is also used in the characterization of phanerochaete chrysosporium. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of carbohydrate based napthoquinones, which acts as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kolorimetrische Bestimmung von Aminosäuren und Aminen1,2-Naphtochinon-4-Sulfonsäure-Natriumsalz wird zur kolorimetrischen Bestimmung von Aminosäuren, Aminen und Procainhydrochlorid in pharmazeutischen Zubereitungen verwendet. Es wird auch bei der Charakterisierung von Phanerochaete chrysosporium verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Zwischenprodukt in der Synthese von Kohlenhydrat-basierten Napthochinonen, die als Krebsmedikamente wirken.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Aceton. Schwer löslich in Alkohol und Ethanol. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 521-24-4
Summenformel C10H5NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 260.195
MDL-Nummer MFCD00001700
InChI-Schlüssel UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt ∼289°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4169788
Merck Index 14,8646
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetone; Slightly soluble in alcohol and ethanol; Insoluble in chloroform.
Formelmasse 260.2
Reinheit (%) 97%