Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10759035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10759035 250 mg 250 Milligramm
10552154 1 g 1 Gramm
10006964 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10759035 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49928CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 26388-13-6
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD08271961
InChI-Schlüssel KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC-Name 1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%