Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)methanaminhydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10071934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10052414 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49963CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 31963-35-6
Summenformel C13H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 235.711
MDL-Nummer MFCD08271962
InChI-Schlüssel USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749840
IUPAC-Name (2-Phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 235.71
Reinheit (%) 97%