Learn More
1-(2-Phenylethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028042
27.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5321-49-3
C12H18N2
190.29
MFCD00040740
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
1-2-phenylethyl piperazine, 1-phenethylpiperazine, 1-phenethyl-piperazine, 1-2-phenylethyl-piperazine, 1-phenylethylpiperazine, 1-phenethyl piperazine, n-2-phenylethyl piperazine, piperazine, 1-2-phenylethyl, 2-phenylethyl piperazine, l-phenethylpiperazine
79214
1-(2-Phenylethyl)piperazin
C1CN(CCN1)CCC2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5321-49-3
C12H18N2
190.29
MFCD00040740
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
1-2-phenylethyl piperazine, 1-phenethylpiperazine, 1-phenethyl-piperazine, 1-2-phenylethyl-piperazine, 1-phenylethylpiperazine, 1-phenethyl piperazine, n-2-phenylethyl piperazine, piperazine, 1-2-phenylethyl, 2-phenylethyl piperazine, l-phenethylpiperazine
79214
1-(2-Phenylethyl)piperazin
C1CN(CCN1)CCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Phenylethyl)piperazine
Dichte 1.01
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 145893
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 98%