Learn More
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Pyridyllazo)-2-Naphthol wird häufig als Indikator für die Complexometrie verwendet. Es wird als Reagenz für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung (für die kolorimetrische Analyse) vieler Übergangsmetallelemente wie Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Cadmium, Mangan, Zink und Zirkonium verwendet. Es wird auch für die Analyse von Uran und Thorium in Lösungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
1-(2-Pyridyllazo)-2-Naphthol wird häufig als Indikator für die Complexometrie verwendet. Es wird als Reagenz für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung (für die kolorimetrische Analyse) vieler Übergangsmetallelemente wie Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Cadmium, Mangan, Zink und Zirkonium verwendet. Es wird auch für die Analyse von Uran und Thorium in Lösungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol |
Schmelzpunkt | 138°C to 141°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 206390 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 249.27 |
Reinheit (%) | 98% |