Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE direct straight-thr
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
29.60 € - 117.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, direkt, Direkt-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 1.2 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent und Thermo Scientific Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12997141
|
Trajan Scientific and Medical™
09201601 |
Je 1 |
29.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10350321
|
Trajan Scientific and Medical™
092016 |
5/Packung |
117.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent und Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
78,5 mm | |
1.2 mm | |
Agilent und Thermo Scientific Geräte |
GC-Einlass-Liner, direkt, Direkt-Liner | |
6.3 mm |