Learn More
1,3,2-Dioxathiane 2-oxide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986714
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30986714 5 g
30984550 25 g
30973206 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30986714 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1491735g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,2-Dioxathiane 2-oxide
CAS 4176-55-0
Summenformel C3H6O3S
MDL-Nummer MFCD01682880
Menge 5 g
SMILES O=S1OCCCO1
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
Reinheit (%) 98%