Learn More
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-Methyl-2-Propanol, TRC
Artikelnummer. 30135085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135085 10 g 10 Gramm
17982885 1 g 1 Gramm
17922985 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49184010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100442-33-9
Summenformel C20 H27 N O
Molekulargewicht (g/mol) 297.43
Synonym 2-Propanol, 1-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, 2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
IUPAC-Name 1-[3,3-Diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
SMILES CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
Formelmasse 297.2093
Reinheit (%) >95%