Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30779241
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30779241 1 g
30775943 25 g
30767659 10 g
30775437 5 g
30769471 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30779241 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD109431g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 14401-72-0
Summenformel C8H6Cl2O
MDL-Nummer MFCD00045189
Menge 1 g
SMILES CC(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
Reinheit (%) 97%