Learn More
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone |
| CAS | 5379-16-8 |
| Summenformel | C10H12O |
| MDL-Nummer | MFCD01075693 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CC(=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.20 |
| Reinheit (%) | 98% |