Learn More
-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-Triazin, 96 %, Thermo Scientific™
20.50 € - 253.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13036-81-2
Summenformel C12H27N3
Molekulargewicht (g/mol) 213.37
MDL-Nummer MFCD00040461
InChI-Schlüssel DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
PubChem CID 83068
IUPAC-Name 1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazinane
SMILES CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488686
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64078.MD
250mg
20.50 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15471119
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64078.03
1g
57.70 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15481119
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64078.06
5g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13036-81-2
213.37
DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
83068
CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
C12H27N3
MFCD00040461
1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazinane
Spezifikation
1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
0.880 g/mL
94°C (0.7mmHg)
MFCD00040461
1.466
250mg
CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
213.37
213.37
96%
13036-81-2
Farblos
C12H27N3
111423
1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazinane
83068
Flüssig