Learn More
1,3,5-TriBrombenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446706 25 g 25 Gramm
11456706 100 g 100 Gramm
11466706 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23860.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
1,3,5-Tribromobenzene is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient manufacturing. It acts as an intermediate for the preparation of 1,3,5-trimethoxytoluene. It forms molecular complexes with [60]-and [70] fullerenes. Further, it is employed as an internal standard during derivatization step in the determination of cyanide in human plasma and urine by gas chromatography-mass spectrometry. In addition to this, it reacts with the perfluoroalkenylzinc reagent in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)palladium catalyst to yield a trifunctional monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorovinyl)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Tribrombenzol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 1,3,5-Trimethoxytoluol. Es bildet molekulare Komplexe mit [60]- und [70]-Fullerenen. Darüber hinaus dient es als interner Standard während der Derivatisierung bei der Bestimmung von Zyanid im menschlichen Plasma und Urin durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Außerdem erzeugt es in einer Reaktion mit dem Perfluoralkenylzinkreagenz in Gegenwart des Katalysators Tetrakis(triphenylphosphin)palladium das trifunktionale Monomer 1,3,5-Tris(alpha,beta,beta-trifluorvinyl)benzol.
Löslichkeit
Löslich in heißem Ethanol und in Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-39-1
Summenformel C6H3Br3
Molekulargewicht (g/mol) 314.80
MDL-Nummer MFCD00000080
InChI-Schlüssel YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
IUPAC-Name 1,3,5-Tribromobenzol
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribromobenzene
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Siedepunkt 271°C
Menge 25 g
Beilstein 1858917
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot ethanol and acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 314.8
Reinheit (%) 98%